Learn More
2-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449672 500 g 500 Gramm
11439672 100 g 100 Gramm
11459672 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449672 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10770.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 135-02-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
2-Methoxybenzaldehyde has been used to examine the acaricidal activity of Periploca sepium oil and its active component against Tyrophagus. It has also been used to obtain good enantioselectivities using Cu(OAc)(2)-bis(oxazolines) via hydrogen bonding in asymmetric Henry reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxybenzaldehyd wird verwendet, um die akarizide Wirkung des Öls von Periploca sepium und seine aktive Komponente gegen Tyrophagus zu untersuchen. Es wird auch verwendet, um eine gute Enantioselektivität mit Cu(OAc)-(2)-bis(oxazolin) durch Wasserstoffbrückenbindung in einer asymmetrischen Heinrich-Reaktion zu erreichen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135-02-4
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00003308
InChI-Schlüssel PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy, 2-anisaldehyde, o-methoxybenzaldehyde, 6-methoxybenzaldehyde, salicylaldehyde methyl ether, 2-methoxybenzenecarboxaldehyde, benzaldehyde, o-methoxy, 2-methoxyphenylformaldehyde, formylanisole, o
PubChem CID 8658
IUPAC-Name 2-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=CC=C1C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 35°C to 39°C
Dichte 1.13
Siedepunkt 237°C to 238°C
Flammpunkt 117°C (242°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.561
Menge 500 g
Beilstein 606301
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%