Learn More
2-Methoxyacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30475428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475428 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475428 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26082010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyacetonitrile
CAS 1738-36-9
Summenformel C3H5NO
Menge 10 g
Synonym Cyanomethyl Methyl Ether, Formaldehyde Cyanohydrin Methyl Ether, Methoxyacetonitrile, Methoxyethanenitrile, Methoxymethyl Cyanide, NSC 26905
InChI-Formel InChI=1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
SMILES COCC#N
IUPAC-Name 2-Methoxyacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
Formelmasse 71.0371