Learn More
2-Methoxy-Phenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30483302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483302 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483302 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2653301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Summenformel C13 H11 N O S
Menge 1 g
Synonym 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Imp. A (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
SMILES COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC-Name 2-Methoxy-10H-phenothiazin
Molekulargewicht (g/mol) 229.3
Formelmasse 229.0561