Learn More
2-Methoxy-6-(pentafluorthio)benzyl Alkohol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428125 250 mg 250 Milligramm
15405277 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428125 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32539.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017779-01-9
Summenformel C9H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.164
MDL-Nummer MFCD09832325
InChI-Schlüssel UJYWLAALXLVJQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-methoxy-6-trifluoromethyl phenyl methanol, 6-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzyl alcohol, jrd
PubChem CID 46737595
IUPAC-Name [2-methoxy-6-(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMILES COC1=CC=CC(=C1CO)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Schmelzpunkt 73°C to 75°C
Menge 250 mg
Formelmasse 206.16
Reinheit (%) 97%