Learn More
2-Methoxy-5-(pentafluorthio)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7028914
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11461210
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26329.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Hauptsächlich in Form pharmazeutischer und agrochemischer Produkte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 685126-88-9
Summenformel C9H8BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 269.061
MDL-Nummer MFCD06660318
InChI-Schlüssel ZGKOXCPOSPRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzylbromide, 2-bromomethyl-1-methoxy4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 17750810
IUPAC-Name 2-(brommethyl)-1-methoxy-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 269.06
Reinheit (%) 97%