Learn More
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 4876-10-2 |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Summenformel | C10H8BrNO |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one, 4-bromomethyl quinolin-2 1h-one, 4-bromomethyl-2 1h-quinolinone, 4-bromomethyl-1,2-dihydroquinolin-2-one, 4-bromomethyl-1h-quinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-2-quinolinone, 2-hydroxy-4-bromo methyl quinoline, 4-bromomethyl hydroquinolin-2-one, 4-bromomethylquinolinon |
| InChI-Schlüssel | BBAHJCUCNVVEQU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)CBr |
| IUPAC-Name | 4-(Brommethyl)-1H-Chinolin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.08 |
| Mehr anzeigen |