Learn More
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322139 1 g 1 Gramm
15457555 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322139 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26135.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 146539-83-5 | Molecular Formula: C9H7F3O2 | Molecular Weight: 204.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146539-83-5
Summenformel C9H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.15
MDL-Nummer MFCD03788528
InChI-Schlüssel WFRURKYDETYZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-methoxy-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-methoxybenzaldehyde, pubchem8509, acmc-209cx7, ksc496k3j, benzaldehyde,2-methoxy-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2779272
IUPAC-Name 2-methoxy-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES COC1=CC=C(C=C1C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Schmelzpunkt 85°C to 89°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 98%