Learn More
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425047
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15425047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32327.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 895572-36-8
Summenformel C8H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.14
MDL-Nummer MFCD09832306
InChI-Schlüssel PORCXQLOOCXXPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenol, phenol, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 18435772
IUPAC-Name 2-methoxy-5-(trifluormethoxy)phenol
SMILES COC1=C(O)C=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenol
Brechungsindex 1.4535
Menge 5 g
Formelmasse 208.13
Reinheit (%) 97%