Learn More
2-Methoxy-5-(pentafluorthio)benzoesäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493377
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493377 5 g 5 Gramm
11322079 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26103.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191604-88-3
Summenformel C9H7F3O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.146
MDL-Nummer MFCD01862055
InChI-Schlüssel HURBWIHJHDFCGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 3-trifluoromethoxy-6-methoxybenzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethoxy, pubchem4509, acmc-1bzxk, rarechem al bo 1035, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoicacid
PubChem CID 2775286
IUPAC-Name 2-methoxy-5-(trifluormethoxy)benzoesäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 236.15
Reinheit (%) 96%