Learn More
2-Methoxy-5-Sulfamoylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30484144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30484144 50 g 50 Gramm
30473597 1 g 1 Gramm
30466685 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30484144 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32664050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22117-85-7
Summenformel C8 H9 N O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 231.23
Synonym 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP)
IUPAC-Name 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoesäure
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Formelmasse 231.0201