Learn More
2-Methoxy-5-Sulfamoylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400118 10 g 10 Gramm
11410118 50 g 50 Gramm
11420118 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23698.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 22117-85-7 | C8H9NO5S | 231.222 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22117-85-7
Summenformel C8H9NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 231.222
MDL-Nummer MFCD00129997
InChI-Schlüssel SQAILWDRVDGLGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-aminosulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 5-aminosulfonyl-2-methoxy, 5-sulphamoyl-o-anisic acid, 2-methoxy-5-sulfonylbenzoic acid, sulpiride impurity d, acmc-209fsc, 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoicacid, 2-methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl benzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl-benzoic acid
PubChem CID 89601
IUPAC-Name 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoesäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Menge 10 g
Formelmasse 232.23
Reinheit (%) 97%