Learn More
2-Methoxy-5-nitrophenol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10113404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10113404
Marke: Thermo Scientific Acros 397540050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 636-93-1
Summenformel C7H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 169.14
MDL-Nummer MFCD00015561
InChI-Schlüssel KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-5-nitro, 3-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-methoxy-5-nitro-phenol, unii-e5t11i2jub, e5t11i2jub, 2-hydroxy-4-nitroanisole, acmc-1b3lw, 2-methoxy-5-nitro phenol, 2-methyloxy-5-nitrophenol
PubChem CID 69471
ChEBI CHEBI:81049
IUPAC-Name 2-methoxy-5-nitrophenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-nitrophenol
Schmelzpunkt 103°C to 107°C
Siedepunkt 110°C to 112°C (0.8 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(NO2)OH
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 169.14
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-5-nitrophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.