Learn More
2-Methoxy-5-Methylphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372847 5 g 5 Gramm
11362847 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16001.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59741-04-7 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59741-04-7
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.176
MDL-Nummer MFCD00013869
InChI-Schlüssel IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 4141520
IUPAC-Name 2-isocyanat-1-methoxy-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
Dichte 1.112
Siedepunkt 240°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.537
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 3604599
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 97%