Learn More
2-Methoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-thiazol, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN2788 |
| Formelmasse | 404.2 |
| Reinheit (%) | 96% |