Learn More
2-Methoxy-4-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30466742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466742 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2648301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-nitrobenzoic Acid
CAS 2597-56-0
Summenformel C8 H7 N O5
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cc(ccc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 197.14
Formelmasse 197.0324