Learn More
2-Methoxy-4-nitrobenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339935 5 g 5 Gramm
11329935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339935 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19902.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21320-91-2 | C7H6ClNO5S | 251.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21320-91-2
Summenformel C7H6ClNO5S
Molekulargewicht (g/mol) 251.64
MDL-Nummer MFCD03094697
InChI-Schlüssel QECYXMKYZQXEHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitro, pubchem11714, acmc-1ck5c, ksc207c7t, 2-chlorosulphonyl-5-nitroanisole, chloro 2-methoxy-4-nitrophenyl sulfone, 2-methoxy-4-nitrobenzensulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 309458
SMILES COC1=CC(=CC=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2136023
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 2-methoxy-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
Formelmasse 251.65
Reinheit (%) 97%