Learn More
2-Methoxy-4-Nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491257 100 g 100 Gramm
11481257 25 g 25 Gramm
11401267 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24220.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-52-9
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00007363
InChI-Schlüssel GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
PubChem CID 7337
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-Nitroanilin
SMILES COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-nitroaniline
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Dichte 1.211
Menge 100 g
Beilstein 879619
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 99%