Learn More
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15417768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417768 5 g 5 Gramm
15407768 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61258.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6635-90-1
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD03095075
InChI-Schlüssel DJNQRLCFAHKFLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-nitro-4-picoline, 2-methoxy-5-nitro-4-icoline, 2-methoxy-4-methyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-4-methyl-5-nitro, 2-methoxy-5-nitro-4-methylpyridine, pubchem6607, acmc-20ans4, ksc358g6j, 2-methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
PubChem CID 243169
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-Methyl-5-Nitropyridin
SMILES COC1=CC(C)=C(C=N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest