Learn More
2-Methoxy-3-Nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11483857
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483857 1 g 1 Gramm
11493857 5 g 5 Gramm
11403867 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18306.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20265-35-4
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.125
MDL-Nummer MFCD00023459
InChI-Schlüssel WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
IUPAC-Name 2-Methoxy-3-Nitropyridin
SMILES COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Menge 1 g
Beilstein 138199
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 98%