Learn More
2-Methoxy-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11340817 50 g 50 Gramm
10476943 10 g -
10546334 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340817 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB06058EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 20265-35-4
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.125
MDL-Nummer MFCD00023459
InChI-Schlüssel WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
IUPAC-Name 2-Methoxy-3-Nitropyridin
SMILES COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-3-nitropyridine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 97%