Learn More
2-Methoxy-1-naphthoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15406908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406908 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15406908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60434.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-1-naphthoic acid
CAS 947-62-6
Schmelzpunkt 177°C to 180°C
Summenformel C12H10O3
MDL-Nummer MFCD00021532
Menge 1 g
Synonym 2-methoxy-1-naphthoic acid, 2-methoxynaphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-methoxy, 1-naphthoic acid, 2-methoxy, acmc-209rtt, 2-methoxy-1-naphtoic acid, 2-methoxy-1-naphthoic acid #, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 2-methoxy
InChI-Schlüssel OSTYZAHQVPMQHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-methoxynaphthalin-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 202.209
PubChem CID 70356
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest