Learn More
2-Methoxy-1-naphthaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434477 100 g 100 Gramm
11414477 5 g 5 Gramm
11424477 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20483.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5392-12-1 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5392-12-1
MDL-Nummer MFCD00004004
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Siedepunkt 204°C to 206°C (18 mmHg)
Summenformel C12H10O2
Menge 100 g
Beilstein 1868308
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 2-methoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, unii-7q7tx7tb9e, 7q7tx7tb9e, 2-methoxy-1-naphthylaldehyde, 2-methoxy-naphthalene-1-carbaldehyde, 2-methoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-methoxy-1-naphthaldehyd, 2-methoxynaphthaldehyde
InChI-Schlüssel YIQGLTKAOHRZOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C=O
IUPAC-Name 2-Methoxynaphthalin-1-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
PubChem CID 79352
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%