Learn More
2-Methoxy-1-naphthaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxy-1-naphthaldehyde |
| Schmelzpunkt | 81°C to 85°C |
| Siedepunkt | 204°C to 206°C (18 mmHg) |
| Summenformel | C12H10O2 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1868308 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Synonym | 2-methoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, unii-7q7tx7tb9e, 7q7tx7tb9e, 2-methoxy-1-naphthylaldehyde, 2-methoxy-naphthalene-1-carbaldehyde, 2-methoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-methoxy-1-naphthaldehyd, 2-methoxynaphthaldehyde |
| InChI-Schlüssel | YIQGLTKAOHRZOL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C=O |
| Mehr anzeigen |