Learn More
2-Mercaptothiazolin, TRC
Artikelnummer. 30477243
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477243 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477243 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM225550250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptothiazoline
CAS 96-53-7
Summenformel C3H5NS2
Menge 250 g
Synonym 2-Thiazolidinethione, 1,3-Thiazolidine-2-thione, 2-Mercapto-4,5-dihydrothiazole, 2-Thiazoline-2-thiol, 2-Thiothiazolidone, 4,5-Dihydro-2-mercaptothiazole, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol, Metabasal, NSC 680, Sancelent 2MT, Tetrahydrothiazole-2-thione, Thyroidan, WR 305
InChI-Formel InChI=1S/C3H5NS2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
SMILES S=C1NCCS1
IUPAC-Name 1,3-Thiazolidin-2-Thion
Molekulargewicht (g/mol) 119.21
Formelmasse 118.9863