Learn More
2-Mercaptothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387116
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387116 25 g 25 Gramm
11367116 1 g 1 Gramm
11377116 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07058.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 82358-09-6 | C3H3NS2 | 117.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82358-09-6
Summenformel C3H3NS2
Molekulargewicht (g/mol) 117.18
MDL-Nummer MFCD00022449
InChI-Schlüssel OCVLSHAVSIYKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiazole, 2 3h-thiazolethione, 2-thiazolethiol, 1,3-thiazole-2-thiol, thiazoline-2-thione, 2-mercapto-1,3-thiazole, 3h-thiazole-2-thione, thiazole-2-thiol, 1,3-thiazole-2 3h-thione, .delta.4-thiazoline-2-thione
PubChem CID 1201387
SMILES S=C1NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptothiazole
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Menge 25 g
Beilstein 635950
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,3-thiazol-2-thion
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 97%