Learn More
2-Mercaptothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367116
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367116 1 g 1 Gramm
11377116 5 g 5 Gramm
11387116 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07058.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 82358-09-6 | C3H3NS2 | 117.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82358-09-6
Summenformel C3H3NS2
Molekulargewicht (g/mol) 117.18
MDL-Nummer MFCD00022449
InChI-Schlüssel OCVLSHAVSIYKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiazole, 2 3h-thiazolethione, 2-thiazolethiol, 1,3-thiazole-2-thiol, thiazoline-2-thione, 2-mercapto-1,3-thiazole, 3h-thiazole-2-thione, thiazole-2-thiol, 1,3-thiazole-2 3h-thione, .delta.4-thiazoline-2-thione
PubChem CID 1201387
SMILES S=C1NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptothiazole
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Menge 1 g
Beilstein 635950
IUPAC-Name 3H-1,3-Thiazol-2-Thion
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 97%