Learn More
2-Mercaptopyridin-N-oxid, Natriumsalzmonohydrat, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 255380050
Additional Details : CAS : 207511-13-5 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
207511-13-5 | |
149.15 | |
HTJXGDXCIFMYMU-UHFFFAOYSA-M | |
43835086 | |
C1=CC=[N+](C(=C1)[S-])[O-].O.[Na+] |
C5H4NNaOS·xH2O | |
MFCD00151244 | |
sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate | |
Natrium;1-Oxidopyridin-1-ium-2-Thiolat;Hydrat |
Spezifikation
2-Mercaptopyridine-N-oxide,sodium salt hydrate | |
Glasflasche | |
>260°C | |
98% | |
97.5 | |
98% | |
MFCD00151244 | |
sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate | |
HTJXGDXCIFMYMU-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;1-Oxidopyridin-1-ium-2-Thiolat;Hydrat | |
43835086 | |
Kristallpulvergranulat |
Authentic | |
Weiß bis gelb | |
5g | |
207511-13-5,3811-73-2 | |
100.0 | |
C5H4NNaOS·xH2O | |
10, 7892 | |
Solubility in water: soluble | |
C1=CC=[N+](C(=C1)[S-])[O-].O.[Na+] | |
149.15 | |
149.15 | |
98% |