Learn More
2-Mercaptopyridin-N-Oxid Natriumsalz, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438897
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11438897
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20529.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3811-73-2 | C5H4NNaOS | 149.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Mercaptopyridin-N-Oxid-Natriumsalz ist aufgrund seiner antimikrobiellen Aktivität einer der aktiven Bestandteile in Farbe, Dichtstoffen, Shampoo, Klebstoff und Aerosol. In Biochemie-Studien wird es zum Transport von Zink in Zellen verwendet. Es wird auch verwendet, um zweizähnige Oxothiolan-Chelate mit Übergangsmetallen zu bilden. Es dient als Stabilisator und Viskositätsregulator in schwach basischen oder neutralen Medien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Propylenglycol, Polyethylenglycol und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in flüssigem Paraffin und Olivenöl.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3811-73-2
Summenformel C5H4NNaOS
Molekulargewicht (g/mol) 149.143
MDL-Nummer MFCD01941547
InChI-Schlüssel XNRNJIIJLOFJEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium omadine, sodium pyrithione, sodium 2-pyridylthio-n-oxide, pyrithione sodium salt, thione reagent, 2-pyridinethiol-1-oxide sodium salt, 2-mercaptopyridine n-oxide sodium salt, omadine sodium, sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, sodium omadine van
PubChem CID 19658
IUPAC-Name Natrium;1-Oxidopyridin-2-Thion
SMILES C1=CC(=S)N(C=C1)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt ∼290°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7994
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,propylene glycol,polyethylene glycol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in liquid paraffin and olive oil.
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 98%