Learn More
2-Mercaptopyridin-N-oxid, Natriumsalz, 40 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10193491
Marke: Thermo Scientific Acros 257740010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3811-73-2 | C5H4NNaOS | 149.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptopyridine-N-oxide, sodium salt
Namenshinweis 40 w/w% Aqueous Solution
CAS 3811-73-2, 7732-18-5
CAS Min. % 40.0, 58.0
CAS Max. % 42.0, 60.0
Schmelzpunkt -30.0°C
Farbe Gelb bis Bernsteinfarben
Dichte 1.2200g/mL
pH 8.5 to 10.5 (10% soln. at 20°C)
Siedepunkt 109.0°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H4NNaOS
MDL-Nummer MFCD01941547
Menge 1 L
Merck Index 10, 7892
Relative Dichte 1.22
Synonym sodium omadine, sodium pyrithione, sodium 2-pyridylthio-n-oxide, pyrithione sodium salt, thione reagent, 2-pyridinethiol-1-oxide sodium salt, 2-mercaptopyridine n-oxide sodium salt, omadine sodium, sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, sodium omadine van
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
InChI-Schlüssel XNRNJIIJLOFJEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=S)N(C=C1)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;1-Oxidopyridin-2-Thion
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
PubChem CID 19658
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 40 to 42%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH070-Giftig bei Berührung mit den Augen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.