Learn More
2-Mercaptopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10783714 100 g Glasflasche 100 Gramm
10163220 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10284930 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10783714 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125541000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2637-34-5 | C5H5NS | 111.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2637-34-5
Summenformel C5H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 111.16
MDL-Nummer MFCD00006285
InChI-Schlüssel WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
PubChem CID 2723698
ChEBI CHEBI:45223
IUPAC-Name 1H-Pyridin-2-Thion
SMILES C1=CC(=S)NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptopyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 126.0°C to 130.0°C
Farbe Braun bis gelb
Flammpunkt 125°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)SH
Menge 100 g
Beilstein 21,45
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common solvents
Formelmasse 111.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.