Learn More
2-Mercaptopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Employed as a ligand in metal complexes. It can be used to coat porous media to purify plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als Ligand in Metallkomplexen eingesetzt. Es kann zur Beschichtung poröser Medien zur Reinigung von Plasmid-DNA verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Chloroform, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Luftempfindlich, Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptopyridine |
| Schmelzpunkt | 124°bis 130 °C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 105758 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide. |
| Formelmasse | 111.17 |
| Reinheit (%) | 98% |