Learn More
2-Mercaptophenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512004 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10512004 1 g Glasflasche 1 Gramm
10520184 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10512004 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 385600010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1121-24-0 | C6H6OS | 126.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-24-0
Summenformel C6H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 126.18
MDL-Nummer MFCD00040447
InChI-Schlüssel VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
PubChem CID 70718
IUPAC-Name 2-Sulfanylphenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptophenol
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 20.0°C
Farbe Grün bis Gelb
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 40.0°C (300.0 mmHg)
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel SHC6H4OH
Brechungsindex 1.6100 to 1.6120
Menge 1 g
Relative Dichte 1.22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.