Learn More
2-Mercaptoethanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462608 5000 g 5000 Gramm
11452608 250 g 250 Gramm
11442608 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15890.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Mercaptoethanol, CAS-Nr. 60-24-2, wird häufig als Reduktionsmittel in Labors verwendet und hat eine Vielzahl von Anwendungen wie die Solubilisierung von Proteinen.
Solubilizes proteins by reducing disulfide linkages2-Mercaptoethanol is used in the preparation of nano-graphene for cellular imaging and drug delivery as well as multifunctional polymeric micelle. It acts as a reducing agent used in electrophoresis, amino acid detection, and distinguishing ssDNA/dsDNA. It is also employed as a standard buffer. It is also used in the preparation of PVC heat stabilizers and as a chain transfer agent in the manufacture of PVC. Further, it is used in some RNA isolation procedures to eliminate ribonuclease. It is utilized as a corrosion inhibitor and ore floatation agent. In biochemistry, it is useful to study the activity of the immune system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Löst Proteine durch Reduktion von Disulfid-Verbindungen2-Mercaptoethanol wird bei der Herstellung von Nano-Graphen für die zelluläre Bildgebung und Arzneimittelverabreichung sowie für multifunktionale polymere Mizellen verwendet. Dient als Reduktionsmittel für Elektrophorese, Aminosäurendetektion und zur Unterscheidung von ssDNA/dsDNA. Wird auch als Standardpuffer eingesetzt. Wird auch bei der Herstellung von PVC-Wärmestabilisatoren und als Kettenübertragungsmittel bei der Herstellung von PVC verwendet. Wird darüber hinaus in einigen RNA-Isolierungsverfahren zur Eliminierung von Ribonuklease verwendet. Wird als Korrosionshemmer und Erzflotationsmittel verwendet. In der Biochemie ist es sinnvoll, die Aktivität des Immunsystems zu studieren.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther, Benzol und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit Metallen, starken Säuren, Schwermetallsalzen und Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-24-2
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00004890
InChI-Schlüssel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethanol
Schmelzpunkt -100°C
Dichte 1.114
Siedepunkt 156°C to 158°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2966
Beilstein 773648
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,5869
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,benzene and other organic solvents.
IUPAC-Name 2-Sulfanylethanol
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥98%