Learn More
2-Mercaptoethanol, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11451711 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11451711 250 mL
11461711 500 mL
11471711 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451711 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219024283
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 60-24-2
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00004890
InChI-Schlüssel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethanol
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.12g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 250 mL
IUPAC-Name 2-Sulfanylethan-1-ol
Formelmasse 78.13
Physikalische Form Flüssigkeit