Learn More
2-Mercaptoethansulfonsäure, Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452312 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11452312 1 g
11462312 5 g
11472312 10 g
11482312 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11452312 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215160201
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 19767-45-4
Summenformel C2H5NaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 164.169
InChI-Schlüssel XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
IUPAC-Name Natrium;-2-sulfanylethansulfonat
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethanesulfonic acid, sodium salt
Namenshinweis For HPLC analysis
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.995
Menge 1 g
Formelmasse 164.2
Physikalische Form Pulver