Learn More
2-Mercaptoethanesulfonsäure-Natriumsalz, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15585106 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15585106 25 g 25 Gramm
15575106 5 g 5 Gramm
15562745 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15585106 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 443150250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 | 164.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19767-45-4
Summenformel C2H5NaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 164.18
InChI-Schlüssel XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
IUPAC-Name Natrium;-2-sulfanylethansulfonat
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102% min. (On dried substance) (Iodometry)
Menge 25 g
Merck Index 15,5979
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 164.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.