Learn More
2-Mercaptoethan-Sulfonsäure-Natriumsalz, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Mercaptoethane sulfonic acid sodium salt is used as an adjuvant in cancer chemotherapy involving cyclophosphamide and ifosfamide. It is used as an antioxidant and cytoprotective agent in a wide variety of applications from protection from toxicity of therapeutic agents, such as cyclophosphamide to prevention from brain injury damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Mercaptoethan-Sulfonsäure-Natriumsalz wird als Adjuvans in der Krebs-Chemotherapie mit Cyclophosphamid und Ifosfamid eingesetzt. Es wird als Antioxidans- und Zytoprotektionsmittel in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, vom Schutz vor Toxizität therapeutischer Wirkstoffe wie Cyclophosphamid bis hin zur Prävention von Hirnschädigungen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Auch in Methanol, DMSO (33 mg/ml) und Ethanol (<1 mg/ml) löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptoethane sulfonic acid sodium salt |
| Farbe | Weiß |
| Strukturformel | HSCH2CH2SO3Na |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 3657828 |
| Merck Index | 14,5909 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Also soluble in methanol,DMSO (33mg/ml) and ethanol (<1mg/ml). |
| Formelmasse | 164.18 |
| Reinheit (%) | 96% |
| Physikalische Form | Pulver |