Learn More
2-Mercaptoethan-Sulfonsäure-Natriumsalz, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486129 10 g 10 Gramm
15496129 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486129 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63989.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 | 164.169 g/mol
2-Mercaptoethane sulfonic acid sodium salt is used as an adjuvant in cancer chemotherapy involving cyclophosphamide and ifosfamide. It is used as an antioxidant and cytoprotective agent in a wide variety of applications from protection from toxicity of therapeutic agents, such as cyclophosphamide to prevention from brain injury damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Mercaptoethan-Sulfonsäure-Natriumsalz wird als Adjuvans in der Krebs-Chemotherapie mit Cyclophosphamid und Ifosfamid eingesetzt. Es wird als Antioxidans- und Zytoprotektionsmittel in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, vom Schutz vor Toxizität therapeutischer Wirkstoffe wie Cyclophosphamid bis hin zur Prävention von Hirnschädigungen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Auch in Methanol, DMSO (33 mg/ml) und Ethanol (<1 mg/ml) löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19767-45-4
Summenformel C2H5NaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 164.169
MDL-Nummer MFCD00007535
InChI-Schlüssel XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
IUPAC-Name Natrium;-2-sulfanylethansulfonat
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethane sulfonic acid sodium salt
Farbe Weiß
Strukturformel HSCH2CH2SO3Na
Menge 10 g
Beilstein 3657828
Merck Index 14,5909
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Also soluble in methanol,DMSO (33mg/ml) and ethanol (<1mg/ml).
Formelmasse 164.18
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver