Learn More
2-Mercaptobenzothiazol, 97%
Artikelnummer. 10275921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10275921 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10754933 5 g Glasflasche 5 Gramm
10526271 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10380114 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10275921 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 332050250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS : 149-30-4 | C₇H₅NS₂| 167,24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-30-4
Summenformel C7H5NS2
Molekulargewicht (g/mol) 167.24
MDL-Nummer MFCD00005781
InChI-Schlüssel YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC-Name 3H-1,3-Benzothiazol-2-thion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzothiazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172.0°C to 182.0°C
Farbe Gelb
Flammpunkt 243°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 27, II, 233
Merck Index 15, 5935
Löslichkeitsinformationen yellow solution
Formelmasse 167.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke