Learn More
2-Mercaptobenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498026
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498026 100 g 100 Gramm
11379589 10 g 10 Gramm
11408036 500 g 500 Gramm
11418036 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14086.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.244 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Mercaptobenzothiazol wird für den Nachweis des Äquivalenzpunkts in der Volumenmessung (Komplexometrie) und für Konzentrationsbestimmungen in der Kolorimetrie verwendet. Es wird auch für die photometrische Bestimmung von Gold, Cadmium, Kupfer, Blei und Palladium verwendet. Darüber hinaus wird es als Metallbearbeitungsflüssigkeit, Frostschutzmittel, Schmierfett, Korrosionsschutzmittel und Klebstoff verwendet. Es wirkt antibakteriell und antimykotisch. Es wird auch in der Gummiindustrie als Vulkanisationsbeschleuniger eingesetzt. Es hemmt die Dopamin-Beta-Hydroxylase und Biokorrosion in Kühlsystemen, insbesondere in der Papierindustrie. Darüber hinaus wird es als Holzkonservierungsmittel und Gummizusatz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Alkali und alkalischen Lösungen. Schwer löslich in Aceton, Naphtha und Eisessigsäure. Unlöslich in Wasser und Benzin.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-30-4
Summenformel C7H5NS2
Molekulargewicht (g/mol) 167.244
MDL-Nummer MFCD00005781
InChI-Schlüssel YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC-Name 3H-1,3-Benzothiazol-2-thion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzothiazole
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Dichte 1.42
Flammpunkt 243°C (469°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 119484
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,5868
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,diethyl ether,benzene,carbon tetrachloride,alkali and alkaline solutions; Slightly soluble in acetone,naphtha and glacial acetic acid; Insoluble in water and gasoline.
Formelmasse 167.25
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptobenzothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptobenzothiazole