Learn More
2-Mercaptobenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Mercaptobenzothiazol wird für den Nachweis des Äquivalenzpunkts in der Volumenmessung (Komplexometrie) und für Konzentrationsbestimmungen in der Kolorimetrie verwendet. Es wird auch für die photometrische Bestimmung von Gold, Cadmium, Kupfer, Blei und Palladium verwendet. Darüber hinaus wird es als Metallbearbeitungsflüssigkeit, Frostschutzmittel, Schmierfett, Korrosionsschutzmittel und Klebstoff verwendet. Es wirkt antibakteriell und antimykotisch. Es wird auch in der Gummiindustrie als Vulkanisationsbeschleuniger eingesetzt. Es hemmt die Dopamin-Beta-Hydroxylase und Biokorrosion in Kühlsystemen, insbesondere in der Papierindustrie. Darüber hinaus wird es als Holzkonservierungsmittel und Gummizusatz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Alkali und alkalischen Lösungen. Schwer löslich in Aceton, Naphtha und Eisessigsäure. Unlöslich in Wasser und Benzin.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Mercaptobenzothiazol wird für den Nachweis des Äquivalenzpunkts in der Volumenmessung (Komplexometrie) und für Konzentrationsbestimmungen in der Kolorimetrie verwendet. Es wird auch für die photometrische Bestimmung von Gold, Cadmium, Kupfer, Blei und Palladium verwendet. Darüber hinaus wird es als Metallbearbeitungsflüssigkeit, Frostschutzmittel, Schmierfett, Korrosionsschutzmittel und Klebstoff verwendet. Es wirkt antibakteriell und antimykotisch. Es wird auch in der Gummiindustrie als Vulkanisationsbeschleuniger eingesetzt. Es hemmt die Dopamin-Beta-Hydroxylase und Biokorrosion in Kühlsystemen, insbesondere in der Papierindustrie. Darüber hinaus wird es als Holzkonservierungsmittel und Gummizusatz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Alkali und alkalischen Lösungen. Schwer löslich in Aceton, Naphtha und Eisessigsäure. Unlöslich in Wasser und Benzin.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptobenzothiazole |
| Schmelzpunkt | 178°C to 182°C |
| Dichte | 1.42 |
| Flammpunkt | 243°C (469°F) |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 119484 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Merck Index | 14,5868 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,diethyl ether,benzene,carbon tetrachloride,alkali and alkaline solutions; Slightly soluble in acetone,naphtha and glacial acetic acid; Insoluble in water and gasoline. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Mercaptobenzothiazole
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Mercaptobenzothiazole