Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptobenzothiazole |
| CAS Min. % | 94.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 172.0°C to 182.0°C |
| Farbe | Gelb |
| Flammpunkt | 243°C |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (60°C, 3 hrs) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke