Learn More
2-Mercaptobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30468957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468957 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468957 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM25170010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzoic Acid
CAS 147-93-3
Summenformel C7 H6 O2 S
Menge 10 g
Synonym 2-Mercaptobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-mercapto- (8CI), 2-Carboxybenzenethiol, 2-Carboxythiophenol, 2-Sulfanylbenzoic acid, 2-Thiosalicylic acid, NSC 2184, NSC 660640, o-Carboxythiophenol, o-Mercaptobenzoic acid, o-Sulfhydrylbenzoic acid, o-Thiosalicylic acid, Salicylic acid, 2-thio-, Thiophenol-2-carboxylic acid, Thiosalicylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1ccccc1S
IUPAC-Name 2-sulfanylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 154.19
Formelmasse 154.0089