Learn More
2-Mercaptoacetamid (in Methanol-Ammoniaklösung 10g/100 ml ca.), 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10727885
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10727885 25 g 25 Gramm
10180682 1 g 1 Gramm
10088281 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10727885 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK00437EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 758-08-7 , 7664-41-7 , 67-56-1
Summenformel C2H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 91.128
MDL-Nummer MFCD00068159
InChI-Schlüssel GYXHHICIFZSKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoacetamide, mercaptoacetamide, thioglycolamide, acetamide, 2-mercapto, thioglycolamide crude, usaf ha-3, acetamide, 2-mercapto-6ci,7ci,8ci,9ci, 2-mercaptoacetamide in solution nh3/meoh, thiolacetamide, a-mercaptoacetamide
PubChem CID 12961
IUPAC-Name 2-Sulfanylacetamid
SMILES C(C(=O)N)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)
CAS Min. % 10.0, 7.0, 75.0
CAS Max. % 12.0, 13.0, 83.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel SHCH2C(O)NH2
Menge 25 g
Formelmasse 91.13
Reinheit (%) 97%