Learn More
2-Mercaptoacetamid (in Methanol-Ammoniaklösung 10g/100 ml ca.), 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.) |
| CAS Min. % | 10.0, 7.0, 75.0 |
| CAS Max. % | 12.0, 13.0, 83.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | SHCH2C(O)NH2 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 91.13 |
| Reinheit (%) | 97% |