Learn More
Alfa Aesar™ 2-Mercapto-6-Nitrobenzothiazol, 96 %
Artikelnummer. 11423747
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423747 1 g 1 Gramm
11433747 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423747 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A18211.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 4845-58-3
Summenformel C7H4N2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
MDL-Nummer MFCD00041850
InChI-Schlüssel QPOZGXKWWKLJDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-6-nitrobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole-2-thiol, 6-nitro-2-mercaptobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole-2 3h-thione, 6-nitrobenzothiazole-2-thiol, 2 3h-benzothiazolethione, 6-nitro, usaf ek-3991, 6-nitro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 2-benzothiazolinethione, 6-nitro, 2-benzothiazolethiol, 6-nitro
PubChem CID 947375
IUPAC-Name 6-Nitro-3H-1,3-benzothiazol-2-thion
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=S)SC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole
Schmelzpunkt 250°C to 254°C
Menge 1 g
Formelmasse 212.24
Reinheit (%) 96%