Learn More
2-Mercapto-5-methoxy-3H-imidazo[4,5-b]pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477595
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477595 250 mg 250 Milligramm
11332469 1 g -
11342469 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477595 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26608.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113713-60-3
Summenformel C7H7N3OS
Molekulargewicht (g/mol) 181.213
MDL-Nummer MFCD06658230
InChI-Schlüssel PNYFSMIUARCIRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-methoxyimidazole 4,5-b pyridine, 2-mercapto-5-methoxyimidazole-4,5-b pyridine, 5-methoxy-3h-imidazo 4,5-b pyridine-2-thiol, 5-methoxy-1h-imidazo 4,5-b pyridine-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-3h-imidazo 4,5-b pyridine, 2-mercapto-5-methoxyimidazol 4,5-b pyridine, 5-methoxy-1,3-dihydro-2h-imidazo 4,5-b pyridine-2-thione, 2h-imidazo 4,5-b pyridine-2-thione, 1,3-dihydro-5-methoxy, pubchem15037
PubChem CID 11126879
IUPAC-Name 5-Methoxy-1,3-Dihydroimidazo[4,5-b]Pyridin-2-thion
SMILES COC1=NC2=C(C=C1)NC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-5-methoxy-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Schmelzpunkt 238°C to 241°C
Menge 250 mg
Formelmasse 181.22
Reinheit (%) 95%