Learn More
2-Mercapto-4-(trifluormethyl)-pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Schmelzpunkt | 164°C to 166°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Formelmasse | 180.15 |
| Reinheit (%) | 96% |