Learn More
2-Mercapto-4-(trifluormethyl)-pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476968
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476968 1 g 1 Gramm
15486968 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60501.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 136547-17-6
Summenformel C5H3F3N2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.148
MDL-Nummer MFCD00115113
InChI-Schlüssel HDGJASCXBNRLGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl pyrimidine-2-thiol, 4-trifluoromethyl-2-pyrimidinethiol, 2-mercapto-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-mercapto-4-trifluoromethyl pyrimidine, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidine-2-thione, 2 1h-pyrimidinethione, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-3-hydropyrimidine-2-thione, 4-trifluoromethyl-3h-pyrimidine-2-thione, zlchem 646, pubchem17679
PubChem CID 1240105
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)-1H-Pyrimidin-2-Thion
SMILES C1=C(NC(=S)N=C1)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 164°C to 166°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 180.15
Reinheit (%) 96%