Learn More
2-Mercapto-4-phenylthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357605
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357605 25 g 25 Gramm
11347605 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357605 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05829.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2103-88-0 | C9H7NS2 | 193.282 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2103-88-0
Summenformel C9H7NS2
Molekulargewicht (g/mol) 193.282
MDL-Nummer MFCD00014508
InChI-Schlüssel CYCKHTAVNBPQDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylthiazole-2-thiol, 2-mercapto-4-phenylthiazole, 4-phenyl-1,3-thiazole-2-thiol, 4-phenyl-2-thiazolethiol, 2 3h-thiazolethione, 4-phenyl, 4-phenyl-2-mercaptothiazole, 4-thiazoline-2-thione, 4-phenyl, 2-thiazolethiol, 4-phenyl, 4-phenyl-thiazole-2-thiol, 4-phenylthiazole-2 3h-thione
PubChem CID 3000729
IUPAC-Name 4-Phenyl-3H-1,3-Thiazol-2-Thion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-4-phenylthiazole
Schmelzpunkt 172°C to 175°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 128288
Formelmasse 193.3
Reinheit (%) 98%